MAB1987
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, P4C10
Synonyme(s) :
CD29
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin β1 Antibody, clone P4C10, culture supernatant, clone P4C10, Chemicon®
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P4C10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Spécificité
Application
Immunoflourescence
Immunoblotting
Immunoprecipitation
ELISA
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Integrin β1 in HeLa cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable