Principaux documents
AB1952
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
CD29
100 μL
594,00 $
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1230
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
594,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
594,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1230
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Anticorps anti-intégrine bêta1, cytosolique, serum, Chemicon®
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, pig, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
L'intégrine bêta1, aussi appelée CD29, est une glycoprotéine transmembranaire de 130 kDa qui forme des complexes non covalents avec diverses sous-unités alpha de l'intégrine (notamment alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 et alpha 6) pour donner les récepteurs fonctionnels qui se lient à certaines protéines particulières de la matrice extracellulaire. Les récepteurs du type intégrine sont impliqués dans la régulation de tout un éventail de fonctions biologiques importantes, notamment le développement embryonnaire, la cicatrisation, l'hémostase et la prévention de la mort cellulaire programmée. Ils sont aussi impliqués dans les états pathologiques anormaux tels que l'angiogenèse dirigée par les tumeurs, la croissance tumorale et les métastases. Ces récepteurs hétérodimères pontent le cytosquelette d'actine cytoplasmique avec des protéines présentes dans la matrice extracellulaire et/ou sur les cellules adjacentes. Les interactions entre les intégrines et la matrice extracellulaire entraînent l'activation de voies de transduction du signal et la régulation de l'expression génique.
Spécificité
Réagit avec l'intégrine β-1 humaine, de souris et de rat (confirmé par western blotting). Ne réagit pas avec les autres intégrines.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant au domaine cytoplasmique C-terminal de l'intégrine β-1 humaine.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunoprécipitation :
1 µl d'antisérum pour 25 µg de protéines cellulaires totales (dans 40 µl). Il est recommandé d'utiliser un tampon de lyse contenant du Triton X-100 à 0,5 % et des inhibiteurs de protéinases.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-intégrine bêta1, cytosolique, permet de détecter le niveau d'intégrine bêta1 ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Qualité
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/500-1/1 000e de cet anticorps a été utilisée pour la détection de l'intégrine bêta1 dans du lysat de cellules entières sous conditions non réductrices. Le poids de l'intégrine bêta 1 sous conditions non réductrices est d'environ 110 kDa ; un dimère de 220 kDa peut également être observé. L'intégrine bêta 1 sous conditions réductrices se présente sous la forme d'une bande de 130 kDa avec des agrégats de poids moléculaire plus élevé.
Description de la cible
Env. 130 kDa
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin exempt de conservateurs
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lignée cellulaire U251
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Rab11 and its effector Rab coupling protein contribute to the trafficking of beta 1 integrins during axon growth in adult dorsal root ganglion neurons and PC12 cells.
Eva, R; Dassie, E; Caswell, PT; Dick, G; ffrench-Constant, C; Norman, JC; Fawcett, JW
The Journal of Neuroscience null
Evgeny A Zemskov et al.
PloS one, 6(4), e19414-e19414 (2011-05-11)
Although endosomal compartments have been suggested to play a role in unconventional protein secretion, there is scarce experimental evidence for such involvement. Here we report that recycling endosomes are essential for externalization of cytoplasmic secretory protein tissue transglutaminase (tTG). The
Iwona Majkowska et al.
The Journal of biological chemistry, 292(16), 6633-6643 (2017-03-09)
Membrane-type 1 matrix metalloproteinase (MT1-MMP) is a membrane-bound MMP that is highly expressed in cells with invading capacity, including fibroblasts and invasive cancer cells. However, pathways of MT1-MMP up-regulation are not clearly understood. A potential physiological stimulus for MT1-MMP expression
Tomoyuki Okumura et al.
Oncogene, 22(26), 4017-4026 (2003-06-25)
We report here that human esophageal keratinocyte stem cells are characterized by the expression of the low-affinity neurotrophin receptor p75(NTR) and differentially expressed cell adhesion molecules, the beta1 and beta4 integrins. The candidate stem cells could be fractionated from keratinocytes
Francesca Ricciardiello et al.
Cell death & disease, 9(3), 377-377 (2018-03-09)
Cancer aberrant N- and O-linked protein glycosylation, frequently resulting from an augmented flux through the Hexosamine Biosynthetic Pathway (HBP), play different roles in tumor progression. However, the low specificity and toxicity of the existing HBP inhibitors prevented their use for