MAB1904
Anti-Laminin-1 A&B chains Antibody, cross region, clone AL-2
clone AL-2, Chemicon®, from rat
Synonyme(s) :
laminin alpha1, laminin beta1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AL-2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Lama1(16772)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
An independent laboratory (Schèele, S., 2006) has verified anti-laminin clone AL-2 to work using immunofluorescence techniques on mouse muscle tissue, including both transgenic and wild-type tissues.
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable