MAB1476
Anti-Chymotrypsin Antibody, Human Pancreas
ascites fluid, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG3
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: 1:1000.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Forme physique
Stockage et stabilité
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable