MAB1273B
Anti-Mitochondria Antibody, clone 113-1, Biotin Conjugate
clone 113-1, from mouse, biotin conjugate
Synonyme(s) :
Human Mitochondria
655,00 $
About This Item
655,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
113-1, monoclonal
Espèces réactives
human (mitochondria protein)
Ne doit pas réagir avec
rat (mitochondria protein), mouse (mitochondria protein)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody did not detect mitrochondria in primary mouse embryonic fibroblasts (PMEFs). Evaluated by Immunohistochemistry in human kidney tissue.
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected mitrochondria in human kidney tissue.
Stem Cell Research
Cell Structure
Developmental Neuroscience
Organelle & Cell Markers
Qualité
Immunocytochemsitry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected mitrochondria in human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human adipose mesenchymal stem cells (SCC038).
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable