Principaux documents
MAB1155
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-chaîne 2 du récepteur de l'interféron α/β, clone MMHAR-2
clone MMHAR-2, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD118
50 μG
655,00 $
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 μG
655,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
655,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MMHAR-2, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNA1(3439)
Spécificité
Réagit à la chaîne 2 du récepteur de l'interféron alpha/bêta humain (CD118). L'anticorps neutralise le récepteur de l'interféron alpha humain, interagit avec le domaine extracellulaire, se lie avec grande affinité au récepteur de l'interféron alpha humain et bloque l'action biologique des interférons de type I.
Immunogène
Chaîne 2 du récepteur de l'interféron alpha/bêta humain
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'anticorps anti-chaîne 2 du récepteur de l'interféron α/β, clone MMHAR-2, est un anticorps contre la chaîne 2 du récepteur de l'interféron-α/β destiné à être utilisé en FC, IP et IH.
Sous-domaine de recherche
Cytokines et récepteurs des cytokines
Études biologiques
Immunoprécipitation : (1 à 5 μg/ml)
Immunohistochimie : (1 μg/ml)
Cytométrie en flux : (1 μg/10 ml - bloque les cellules avec 50 % de sérum AB humain)
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Forme physique
Format : purifié
Immunoglobuline purifiée. En solution dans du PBS contenant de la sérum albumine bovine (BSA) à 0,1 %.
Stockage et stabilité
Maintenir congelé à -20 °C ou à une température inférieure pendant 12 mois maximum pour conserver une pleine efficacité. À la décongélation, répartir le contenu du tube dans des tubes distincts afin de limiter au maximum la congélation et la décongélation.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hera Kim et al.
PloS one, 16(10), e0258989-e0258989 (2021-10-28)
Toll-like receptors (TLRs) are highly-conserved pattern recognition receptors that mediate innate immune responses to invading pathogens and endogenous danger signals released from damaged and dying cells. Activation of TLRs trigger downstream signaling cascades, that culminate in the activation of interferon
Joshua Ogony et al.
Breast cancer research : BCR, 18(1), 25-25 (2016-02-22)
Inflammatory breast cancer (IBC) is a very aggressive and lethal subtype of breast cancer that accounts for about 4 % of all breast cancers diagnosed in the United States. Despite the efforts of several investigators to identify the molecular factors driving
Hye Joung Choi et al.
Breast cancer research : BCR, 17, 6-6 (2015-01-16)
Estrogen deprivation using aromatase inhibitors (AIs) is currently the standard of care for postmenopausal women with hormone receptor-positive breast cancer. Unfortunately, the majority of patients treated with AIs eventually develop resistance, inevitably resulting in patient relapse and, ultimately, death. The
Gloria Esteso et al.
The Journal of biological chemistry, 292(50), 20472-20480 (2017-10-08)
Self/non-self-discrimination by the innate immune system relies on germline-encoded, non-rearranging receptors expressed by innate immune cells recognizing conserved pathogen-associated molecular patterns. The natural killer group 2D (NKG2D) receptor is a potent immune-activating receptor that binds human genome-encoded ligands, whose expression
Chlamydia trachomatis-infected epithelial cells and fibroblasts retain the ability to express surface-presented major histocompatibility complex class I molecules.
Kagebein, D; Gutjahr, M; Gro?e, C; Vogel, AB; Rodel, J; Knittler, MR
Infection and Immunity null