H3662
HEPES sodium salt solution
BioReagent, 1M, suitable for cell culture
100,00 $
About This Item
100,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile-filtered (0.2 μm filtered)
Gamme de produits
BioReagent
Forme
solution
Concentration
0.90-1.10 M
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
Bioburden, tested
DNase, RNase. Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
<5 ppm Heavy metals (as Pb)
Traces de cations
Fe: <5 ppm
Chaîne SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Clé InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable