MAB10201
Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen Antibody, clone H25B10 | MAB10201
ascites fluid, clone H25B10, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
H25B10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Immunogène
Application
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable