KZZDG10HH1
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 10
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyester support
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 10
Caractéristiques
hydrophilic
Longueur
13.2 in.
Largeur
4.2 in.
Surface de filtration
0 m2
Matrice
No Media
Raccords
fitting (14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)