Principaux documents
KWSSA04TT3
Millipore
Milligard® 0,5/0,2 µm de dimension de pores nominale, Capsule Opticap® XL
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 4, pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 4 in. (10 cm)
Synonyme(s) :
Opticap XL4 Milligard 0.5/0.2 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031610
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
Opticap® XL 4
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Opticap®
Paramètres
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
Technique(s)
prefiltration: suitable
Longueur
19.6 cm (7.7 in.)
Largeur
3.3 in.
Longueur nominale des cartouches
4 in. (10 cm)
Diamètre
12.5 cm (4.9 in.)
Surface de filtration
0.16 m2
Diam. du raccord d'entrée
1.5 in.
Largeur, de l'entrée à la sortie
19.6 cm (7.7 in.)
Diam. du raccord de sortie
1.5 in.
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤25 mg/capsule
Matrice
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Description générale
Présentation du dispositif : Capsule
Caractéristiques et avantages
Format : Double couche
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : Voir la section "Installation" du guide d'utilisation des capsules OPTICAP® XL et OPTICAP® XLT
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Caractéristiques
Grade du filtre : média Milligard® standard.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : KWSS04TC3
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec un ensemble de matériaux qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
3 cycles d'autoclave de 30 min à 121 °C ; non stérilisable à la vapeur en ligne
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans de l'eau à température ambiante régulée.
Répond aux exigences du test des substances oxydables selon l'USP après un rinçage à l'eau avec ≥1 l.
Informations légales
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
EMD Millipore Corporation certifie que ce produit est conforme à la directive européenne 97/23/CE du 29 mai 1997 concernant les équipements sous pression. Ce produit relève de l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression. Il a été conçu et fabriqué dans le respect des règles de l'art afin de garantir une parfaite sécurité d'utilisation. Conformément à l'article 3 § 3 de la directive relative aux équipements sous pression, ce produit ne porte pas le marquage CE.
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3