Principaux documents
IT5SP0003
Millipore
Pièces de rechange pour IT5, ensemble IHM
1 EA
3 716,00 $
3 716,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 716,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151819
eCl@ss :
32031690
3 716,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Integritest®
Niveau de qualité
Hauteur
203 mm
8 in.
Largeur
8 in.
Profondeur
8 in.
Poids
64 oz
Compatibilité
for use with INTEGRITEST® 5
Température de stockage
10-30°C
Informations légales
INTEGRITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany