Principaux documents
ISEQ08100
Millipore
Immobilon® -PSQ PVDF Membrane
10 sheets, 8 cm x 10 cm, 0.2 µm pore size, transfer membrane for Western blotting
10 EA
220,00 $
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
220,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Membrane Immobilon®-PSQ en PVDF, 10 sheets, 8 cm x 10 cm, 0.2 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
8 cm × 10 cm
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Capacité
262 μg/cm2 (insulin)
340 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
448 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany