IPVH15150
Immobilon® -P PVDF Membrane
10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Produits recommandés
product name
Membrane Immobilon®-P en PVDF, 10 sheets, 15 cm x 15 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
Filtre, L × l
15 cm × 15 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Liaison
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable