Principaux documents
IEVH07850
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
Immobilon®-E PVDF Membrane
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, mini blots, transfer membrane
50 PKG
728,00 $
728,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 PKG
728,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
728,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Immobilon®-E PVDF Membrane, 50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
7 cm × 8.4 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filter Code: IEVH
Immobilon-E is the first PVDF membrane for Western blotting that can be wetted with with aqueous transfer buffer. This eliminates the alcohol pre-wet step required with other PVDF membranes.
Primary Binding Mechanisms: Electrostatic, hydrophobic
Application
50 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Protocoles
Vue d'ensemble des propriétés chimiques des gels de polyacrylamide et détail des consignes à suivre pour les couler à l'aide des kits de coulage de gels Bis-Tri mPAGE® TurboMix.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. New york
    • Review 1
    • Vote 1
    4 out of 5 stars.
    PVDF non alcohol activation
    effective and very easy for applications like slot blot, gel transfer