Principaux documents
IEVH07804
Millipore
Membrane en PVFD Immobilon®-E
4 sheets, 7 cm x 8.4 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.23
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
7 cm × 8.4 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Compatibilité
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : IEVH
Immobilon-E est la première membrane en PVDF pour le western blotting qui peut être imbibée de tampon de transfert aqueux. Cela permet d'éviter l'étape de prétraitement à l'alcool qu'exigent les autres membranes en PVDF.
Mécanismes d'adsorption primaire : électrostatique, hydrophobe
Application
4 feuilles, 7 cm × 8,4 cm. La première membrane de transfert en PVDF pour le western blotting qui peut être imbibée de tampon de transfert ou d'eau. Pour la détection par chimioluminescence ou la détection chromogène.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3