HX0628
Hydrofluoric Acid
OmniTrace Ultra
Synonyme(s) :
Hydrogen Fluoride
977,00 $
About This Item
977,00 $
Produits recommandés
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Essai
47-51%
Forme
liquid
Concentration
≥50-70% in hydrofluoric acid
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
pb
106 °C/1013 hPa
Pf
-35 °C
Solubilité
soluble (Water: Soluble)
Densité
1.16 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
F
InChI
InChI=1S/FH/h1H
Clé InChI
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable