Principaux documents
1.00337
Supelco
Hydrofluoric acid
38-40%, EMPLURA®
Synonyme(s) :
Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
1 L
172,00 $
2.5 L
337,00 $
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
172,00 $
2.5 L
337,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
172,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Hydrofluoric acid 38-40%, EMPLURA®
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Forme
liquid
Concentration
38-40% Hf
Impuretés
≤0.0005% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Fe (Iron)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfite (SO?)
≤0.01% Hexafluorosilicate (SiF6)
Résidus de calcination
≤0.002% (as sulfate)
pH
2 (20 °C in H2O)
Pf
-44 °C
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Liaison
Replaces: 100339
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 38 - 40 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Hexafluorosilicate (SiF₆): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Sulfite (SO₃): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 0.002 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.