Documents
HX0298
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for gas chromatography (GC), Non-UV OmniSolv®
Synonyme(s) :
Hexanes, Hexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
product name
Hexanes, 98.5%,, for GC analyses, Non-UV OmniSolv®
Pression de vapeur
160 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
≥99.8% (total aliphatic hydrocarbons less than C8)
Forme
liquid
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤2 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
≤3 μg/L Capillary FID responsive substances (as decane)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Point d'ébullition
69 °C/1013 hPa
Pf
-94.3 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Solubilité
0.0095 g/L
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
for GC analyses, Non-UV OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (n-hexane)Report%Assay (total aliphatic hydrocarbons less than C8)99.8% minAssay (total hexane isomers + methylcyclopentane)98.5% minBoiling range66.1-69.4°CCapillary ECD responsive substances (as PCNB)2ng/L maxCapillary FID responsive substances (as decane)3µg/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidInfrared SpectrumConformsRefractive index (at 20°C)Water (H2O)0.01% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Contenu apparenté
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.