HCDC0001L101
Mobius Gold High Cell Density Cryopreservation Assembly
(-80C), 100mL, sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Synonyme(s) :
Mobius®Gold High Cell Density Cryopreservation Assembly (-80C), 100 mL
3 564,00 $
About This Item
3 564,00 $
Produits recommandés
Matériaux
device (thermoplastic elastomer)
polyethylene device
polypropylene device
silicone device
Niveau de qualité
Agence
according to ISO 11137
meets EN 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Stérilité
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Gamme de produits
Mobius®
Paramètres
-80-60 °C temp. range (-112-140 °F)
0.3 bar max. pressure (4.4 psi)
60 mL process volume
Capacité
100 mL
Impuretés
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Application(s)
mAb
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Our Mobius® High Cell Density Cryopreservation (HCDC) Assembly (-196C) is a single-use assembly specially designed to facilitate the freeze and thaw of cryopreserved cells in liquid nitrogen vapor phase (? -196°C). Available in two assembly bag sizes of 100 mL and 250 mL, our Mobius® HCDC Assembly (-196C) enables seed train inoculation with cells at a higher cell density and larger volume compared to the traditional seed train process using vials, which significantly accelerates the cell expansion process. Our Mobius® single-use assembly also provides a closed processing environment preventing contamination while improving process reproducibility.
Spécificité
Application
Application
Conditionnement
Composants
Pinch clamp: Nylon
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Understand how considerations such as DMSO concentrations and freezing techniques are key in the successful implementation of high cell density cryopreservation (HCDC).
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
High cell density cryopreservation (HCDC) is a closed processing alternative to the traditional seed train expansion process. Learn more about the benefits of HCDC.
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
Contenu apparenté
Les développeurs biopharmaceutiques ont besoin de procédés upstream qui soient efficaces et productifs afin de produire des anticorps monoclonaux (mAbs) et d'autres types de protéines recombinantes de haute qualité. L'intensification des procédés permet d'assurer la pérennité de leurs stratégies de fabrication, de réduire les coûts et d'accroître la polyvalence de leurs installations.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Les développeurs biopharmaceutiques ont besoin de procédés upstream qui soient efficaces et productifs afin de produire des anticorps monoclonaux (mAbs) et d'autres types de protéines recombinantes de haute qualité. L'intensification des procédés permet d'assurer la pérennité de leurs stratégies de fabrication, de réduire les coûts et d'accroître la polyvalence de leurs installations.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.