Documents
ESA0010L2CLP5
Millipore
Ensemble poche 2D Mobius® Essential
10L PureFlex Film, 2D Bag
Synonyme(s) :
Ensemble Poche 10 l Mobius® Essential
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Matériaux
PureFlex bag
Niveau de qualité
Agence
complies with ISO 9001
Gamme de produits
Mobius® Essential
Technique(s)
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Hauteur
25 m
Largeur
12.25 cm
Volume
10 L
10000 mL
Application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Les ensembles Mobius® Essential sont des ensembles de poches et de tubulures standards prêts à expédier.
Application
Applications de traitement des liquides
Caractéristiques et avantages
L'utilisation de produits standards permet d'éliminer les délais de conception et de fabrication.
Le film PureFlex et les composants sont facilement transposables à des ensembles plus grands dans le cadre du programme Mobius® MyWay.
Dossier Emprove® prêt pour le téléchargement contenant des informations complètes sur le produit et la réglementation.
Conditionnement
Ensembles de poches de 5 à 200 l, pack de 5
Composants
Film PureFlex
Tubulure C-Flex® 374 de 3/8" D.I. × 5/8" D.E. et 20" de long
Tubulure C-Flex® 374 de ¼" D.I. × ½" D.E. et 20" de long
Pince-tuyau de 5/8"
Pince-tuyau de ¾"
Port "bateau"
Insert de couplage sans valve à raccord cannelé de 3/8"
Raccord cannelé Luer femelle de ¼"
Raccord Luer mâle
Informations légales
C-Flex is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Mobius® Essential Assemblies offer simple, ready-to-ship bioprocess solutions; integrated into workflow with various bag sizes and tubing designs.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically virus inactivation and the relevant associated products.