Principaux documents
HCDC0001L0100
Millipore
Mobius Gold High Cell Density Cryopreservation Assembly
(-196C), 100 mL, sterile; y-irradiated (at 25-40 kGy)
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
(flouropolymer)
(thermoplastic elastomer)
device
polypropylene
silicone (thermoplastic elastomer)
Niveau de qualité
Agence
according to ISO 11137
meets EN 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Stérilité
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Paramètres
-196- 60 °C temp. range (-321- 140 °F)
0.3 bar max. pressure (4.4 psi)
60 mL process volume
Capacité
100 mL
Impuretés
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Application(s)
mAb
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Device configuration: 5 bags per assembly
Our Mobius® High Cell Density Cryopreservation (HCDC) Assembly (-196C) is a single-use assembly specially designed to facilitate the freeze and thaw of cryopreserved cells in liquid nitrogen vapor phase (? -196°C). Available in two assembly bag sizes of 100 mL and 250 mL, our Mobius® HCDC Assembly (-196C) enables seed train inoculation with cells at a higher cell density and larger volume compared to the traditional seed train process using vials, which significantly accelerates the cell expansion process. Our Mobius® single-use assembly also provides a closed processing environment preventing contamination while improving process reproducibility.
Spécificité
All component materials, in contact with sampling liquid, meet the criteria for Class VI testing based on USP <88> Biological Reactivity, in vivo.
Application
Application
Croyopreserved storage of cells
Conditionnement
Five (5) assembies per package with each assembly containing five (5) 100 mL cryo bags
Composants
Fluoropolymer bags: Tubing: Silicone and Thermoplastic ElastomerFittings: PolypropyleneNovaSeal Pinch Pipes: Nickel plated brass
Pinch clamp: Nylon
Autres remarques
Bags manufactured under ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility certified to ISO 14644-1 standards. Assembly performed under ISO Clean Room Class 7 conditions in a facility certified to ISO 14644-1 standards.
Informations légales
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
High cell density cryopreservation (HCDC) is a closed processing alternative to the traditional seed train expansion process. Learn more about the benefits of HCDC.
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Contenu apparenté
Les développeurs biopharmaceutiques ont besoin de procédés upstream qui soient efficaces et productifs afin de produire des anticorps monoclonaux (mAbs) et d'autres types de protéines recombinantes de haute qualité. L'intensification des procédés permet d'assurer la pérennité de leurs stratégies de fabrication, de réduire les coûts et d'accroître la polyvalence de leurs installations.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Les développeurs biopharmaceutiques ont besoin de procédés upstream qui soient efficaces et productifs afin de produire des anticorps monoclonaux (mAbs) et d'autres types de protéines recombinantes de haute qualité. L'intensification des procédés permet d'assurer la pérennité de leurs stratégies de fabrication, de réduire les coûts et d'accroître la polyvalence de leurs installations.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.