Principaux documents
HATF08130
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
20 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
20 PKG
224,00 $
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
20 PKG
224,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105339
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
224,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Immobilon®-NC Transfer Membrane Midi Sheets, 20 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Technique(s)
western blot: suitable
Filtre, L × l
8.5 cm × 13.5 cm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Capacité
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Immobilon®-NC (HATF) membrane is composed of a mixed cellulose esters matrix.
Application
Immobilon®-NC Transfer Membrane has been used in western blot analysis.
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3