WBULP-100ML
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate
Synonyme(s) :
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
About This Item
Produits recommandés
product name
Immobilon® ECL UltraPlus Western HRP Substrate - 100mL,
Gamme de produits
Immobilon®
Niveau de qualité
Technique(s)
dot blot: suitable
immunoblotting: suitable
western blot (chemiluminescent): suitable
Catégories apparentées
Composants
- 50mL Enhancer Solution
- 50mL Peroxide Solution