Principaux documents
GVHP02500
Millipore
Filtre membrane Durapore®, 0,22 µm
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,22 μm
100 FILTERS
269,00 $
269,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
269,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
269,00 $
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
≥16 mL/min-cm2 air flow rate ((Gurley))
>1 mL/min-cm2 water flow rate (at 25 inches Hg withmethanol prewet)
85 °C max. temp.
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
125 μm , typical
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
≥65 % porosity
Capacité
150 μg/cm2
Point de bulle
≥18 psi (1.24 bar), air with methanol
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : GVHP
Les membranes Durapore® se caractérisent par un débit élevé, une grande vitesse de traitement, un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique. La membrane Durapore hydrophile adsorbe beaucoup moins les protéines qu'une membrane en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
Caractéristiques et avantages :
- Produit décliné en plusieurs dimensions de pores (versions hydrophile et hydrophobe) pour répondre aux besoins de votre application
- Très faible adsorption protéique pour minimiser les interactions avec votre échantillon et maximiser le taux de récupération
Type de filtre : filtre écran
Application
  • Stérilisation de l'air
  • Stérilisation des gaz
  • Filtration de solvants
Autres remarques
Conseils d'utilisation
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm (ou moins) de dimension de pores élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane de 0,45 μm (ou plus) de dimension de pores permet de piéger les micro-organismes et de favoriser leur croissance, en vue de leur culture et de leur analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.