GR32L
Anti-Glucocorticoid Receptor (Ab-2) Mouse mAb (BuGR2)
lyophilized, clone BuGR2, Calbiochem®
699,00 $
About This Item
699,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BuGR2, monoclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
guinea pig, rabbit, rat, mouse, sheep
Ne doit pas réagir avec
amphibian, primate, avian
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nr3C1(14815)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (5 g/ml)
Immunoblotting (5 g/ml)
Immunocytochemistry (5 g/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (5 g/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
mouse liver extract
Autres remarques
Pratt, W.B. and Toft, D.O., 1997. Endocrine Rev.18 306.
Schumacher, M., et al. 1996. Dev. Neurosci.18, 6.
Toran-Allerand, C.D. 1996. Dev. Neurosci.18, 36.
Weigel, N.L. 1996. Biochem J.319, 657.
Jones, K.J. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.743, 141.
Arnold, A.P. 1990. in Hormones, Brain and Behavior in Vertebrates, ed. Balthazart, J. (Karger, Basel), 82.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable