Principaux documents
GF141
Sigma-Aldrich
Facteur de croissance de cellules souches, souris recombinante
The Stem Cell Factor (SCF) Protein, Recombinant mouse, is a hematopoietic growth factor that exerts its activity at the early stages of hematopoiesis.
Synonyme(s) :
SCF, Mast Cell Growth Factor, MGF, c-kit Ligand
10 μG
491,00 $
491,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 μG
491,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.77
491,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
>98% (SDS-PAGE)
Activité spécifique
≥1x10e5 U/mg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Impuretés
<0.1 ng/μg Endotoxin (of SCF)
Entrée
sample type hematopoietic stem cell(s)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
mouse ... KITLG(17311)
Description générale
Le facteur de cellules souches (SCF) est un facteur de croissance hématopoïétique qui exerce son activité aux premiers stades de l'hématopoïèse. Le SCF stimule la prolifération des progéniteurs myéloïdes, érythroïdes et lymphoïdes dans les cultures de moelle osseuse et il a été démontré qu'il agit en synergie avec les facteurs de stimulation des colonies. Le SCF murin est une protéine de 18,3 kDa contenant 164 résidus d'acides aminés.
Origine du produit : E. coli
Application
La gamme de concentration pour la plupart des applications in vitro est de 1,0 à 100 ng/ml. Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
La protéine du facteur de cellules souches (SCF) de souris recombinante est un facteur de croissance hématopoïétique qui exerce son activité aux premiers stades de l'hématopoïèse.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : GF049
Forme physique
Protéine lyophilisée à partir de phosphate de sodium à 10 mM, pH 6,5, ne contenant aucun additif.
Stockage et stabilité
La poudre lyophilisée, bien que stable à température ambiante, se conserve mieux à -20 °C pendant 12 mois à compter de la date de réception. Après une centrifugation rapide, reconstituer avec de l'eau stérile à une concentration de 0,1 à 1,0 mg/ml. Cette solution peut être diluée dans d'autres solutions tamponnées et conservée à 4 °C pendant une semaine, ou à -20 °C en vue d'une utilisation ultérieure. Le SCF de souris reconstitué doit être conservé en aliquotes de travail à -20 °C, et ce pendant six mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Activité spécifique : Le SCF murin présente une activité biologique par rapport aux étalons. La DE(50), déterminée par la stimulation dose-dépendante de la prolifération de la lignée cellulaire TF-1 humaine, est ≤ 10 ng/ml
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2