GF113
Transforming Growth Factor-β2 human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in Baculovirus infected High-5 cells suitable for cell culture
Synonyme(s) :
TGF-beta2
466,00 $
About This Item
466,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Transforming Growth Factor-β2 Protein, Recombinant human, Transforming Growth Factor-beta2 (TGF-beta2) is a member of a superfamily of homologous, disulfide-linked, homodimeric proteins that regulate the proliferation & differentiation of normal & transformed cells.
Source biologique
human
Niveau de qualité
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Activité spécifique
≥5 x 10e6 U/mg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
<0.1 ng/μg Endotoxin (of TGF-Beta2; 1EU/ug)
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... TGFB2(7042)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1