GCFRM
Cadre pour le système de coulage de gels mPAGE®
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Synonyme(s) :
replacement frame
41,70 $
About This Item
41,70 $
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 pack
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Compatibilité
for use with mPAGE®
- Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
- Mini Short Plates
Description générale
- base pour système de coulage de gels mPAGE®
- Joints pour système de coulage de gels mPAGE®
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Protocoles
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.