Principaux documents
GCSEAL
Millipore
MPAGE®® Gel Caster Sealing Gaskets
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Synonyme(s) :
replacement gaskets
About This Item
Code UNSPSC :
41105305
Nomenclature NACRES :
NC.01
Nom du produit
Joints pour le système de coulage de gels mPAGE®, 5 packs, replacement part for mPAGE® Gel Caster
Conditionnement
pkg of 5 packs
Fabricant/nom de marque
Millipore
Technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Taille du gel
8.3 cm × 10.1 cm
Compatibilité
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
Description générale
Utiliser les joints pour système de coulage de gels mPAGE® lors du coulage de gels de polyacrylamide avec les composants du système de coulage de gels mPAGE® suivants :
  • base pour système de coulage de gels mPAGE®
  • Cadre pour système de coulage de gels mPAGE®
Informations légales
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Protocoles
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Présentation de l'électrophorèse PAGE. Découvrez l'histoire et le protocole de l'électrophorèse SDS-PAGE pour la séparation des protéines en fonction de leur taille sur un gel de polyacrylamide.