MilliporeSigma
Passer à
GCBASE
mPAGE® Gel Caster Base
replacement part for mPAGE® Gel Caster
Synonyme(s) :
replacement base
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
44,60 $
A propos de cet article
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
44,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
packaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
General description
Use mPAGE® Gel Caster Base for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
  • mPAGE® Gel Caster Frame
  • mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GCFRMGCSEALGCR2
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Short Plates
compatibility
for use with mPAGE®
  • Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • Mini Short Plates
compatibility
for use with
  • mPAGE® Combs 10 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Combs 15 wells (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
  • mPAGE® Mini Spacer Plates (0.75 mm, 1.0 mm or 1.5 mm)
compatibility
for use with mPAGE®
  • TurboMix Bis-Tris Gel Casting Kit
  • Combs
  • Mini Spacer Plates
  • Short Plates
  • Mini Gel Tank
  • Mini Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
W × H
-
W × H
-
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions