Documents
GA102711
Millipore
Quikscale® Column GAG 100 x 550
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Paramètres
temp. range at 2-30 °C
Niveau de qualité
Technique(s)
protein purification: suitable
Hauteur
550 mm
Longueur
55.1 cm (21.7 in.)
Informations légales
QUIKSCALE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany