Principaux documents
FT21966WA
Millipore
PRESSURE, SENSOR, MIC, MINIATURE TRANSDUCER, 0 TO 100 PSIG, TITANIUM/PTFE COATED, 15 FT CABLE
1 EA
3 327,00 $
3 327,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
3 327,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116500
eCl@ss :
32019190
3 327,00 $