FHLP01300
Filtre membrane Fluoropore
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PTFE, 0,45 µm de dimension de pores
419,00 $
About This Item
419,00 $
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Fluoropore®
Millipore
Paramètres
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
109 μm , (typical)
Extractibles par gravimétrie
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Point de bulle
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Application
- Clarification des acides, bases et solvants
- Évent et filtration des gaz
- Spectroscopie UV
- Surveillance des particules
- Filtration de phase mobile HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Détection de microplastiques