EZFITMICAD
Adaptateur EZ-Fit® permettant d'utiliser les unités de filtration EZ-Fit® sur les rampes Microfil®
for using EZ-Fit® Filtration Units on Microfil® Manifolds
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Conditionnement
pkg of 3 units
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Entrée
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
L'adaptateur permet d'utiliser les unités de filtration EZ-Fit® sur les rampes de filtration EZ-Fit® équipées de têtes Microfil®.
Application
L'adaptateur EZ-Fit® est un accessoire pour pompe à vide qui sert à filtrer les échantillons avant les analyses microbiologiques classiques, les tests de biocharge ou les analyses de qualité de l'eau.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclavable
Autoclavable
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany