MilliporeSigma
Unité de filtration EZ-Fit® pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Unité de filtration EZ-Fit®
Unité de filtration EZ-Fit® pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, pkg of Single packaging (EFHAW100I), pkg of Bulk packaging (EFHAW100B), suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
Synonyme(s):
Unité de filtration EZ-Fit® avec tampon absorbant
Products
Catégorie de produit
Marque
Agence
Capacité (ml)
Diamètre (mm)
Volume (ml)
Compatibilité
Niveau de qualité
Application
Couleur
Matériau de la membrane
Dimension de pores (µm)
Méthode de stérilisation