Principaux documents
EFHAW100M3
Millipore
Unité de filtration EZ-Fit® avec tampon absorbant
0.45 µm MCE white membrane with 100 mL funnel, multi packaging of 3 units, suitable for solid and liquid cultivation
Synonyme(s) :
Dispositif de filtration sur membrane, avec membrane en esters de cellulose quadrillée pour les tests de biocharge, Entonnoir bleu EZ-Fit® HAWG 100 ml, multi-pack, Unité de filtration, entonnoir de filtration EZ-Fit®
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
blue acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) base
cellulose support
gridded white filter
low-density polyethylene plug
mixed cellulose esters (MCE)
polystyrene cover
styrene-butadiene device
Niveau de qualité
Agence
EP
ISO
USP
Stérilité
sterile; electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Conditionnement
pkg of Multi packaging of 3 units
Paramètres
100 mL sample volume
Capacité
100 mL
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
industrial qc
water monitoring
Description générale
L'unité de filtration EZ-FIT® est un dispositif à usage unique constitué d'une membrane quadrillée blanche en esters de cellulose, avec une base bleue intégrant un tampon absorbant en cellulose. En évitant d'exposer les échantillons aux risques inhérents aux analyses microbiologiques, elle constitue un moyen sûr et rapide de réaliser une filtration sur membrane.
Les unités de filtration sont irradiées par faisceau d'électrons, un couvercle avec mise à l'évent protège l'échantillon pendant la filtration et un rebord circulaire évite tout contact accidentel des pinces avec la zone de filtration lors du transfert de la membrane, pour protéger les échantillons de la contamination tout en garantissant des résultats fiables en matière de dénombrement des micro-organismes.
La fonctionnalité EZ-FIT® Azure améliore encore davantage l'ergonomie et la commodité de l'unité de filtration EZ-FIT® avec un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'entonnoir permet d'éviter les fuites et le contournement de la membrane par l'échantillon.
Les unités bleues offrent la possibilité supplémentaire de transférer la membrane sur une boîte de Pétri ou de transformer le dispositif en boîte de Pétri en y ajoutant le milieu liquide une fois la filtration terminée.
Ces unités de filtration sont conformes aux normes internationales et minimisent les résidus d'échantillons. Elles peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail. Il s'agit d'un dispositif jetable conçu pour s'adapter sur la rampe EZ-FIT® équipée de têtes de filtration EZ-FIT® spécifiques.
Application
L'entonnoir de filtration EZ-Fit® est utilisé pour les tests de biocharge dans des échantillons liquides, tels que l'eau, les échantillons de procédés ou les produits finis.Il est conçu pour optimiser le flux de travail en laboratoire et pour l'obtention de résultats microbiologiques fiables et rapides.
Caractéristiques et avantages
  • L'entonnoir transparent vous permet de voir lorsque la filtration est terminée quel que soit l'angle de vision.
  • Grâce aux indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir, il n'est pas nécessaire de tourner celui-ci lorsque vous le placez sur le support de filtration.
  • La forme de la base de la membrane facilite le transfert de la membrane avec la pince.
  • La conception de l'unité permet de retirer l'entonnoir d'une seule main.
  • Les unités peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail.
  • L'unité est livrée avec un Petri-Pad (tampon de boîte de Pétri).
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.