EFAAB25BS
Unité de filtration EZ-Fit®, membrane noire, pores de 0,8 µm, entonnoir de 250 ml, conditionnement en vrac, sans tampon absorbant
pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonyme(s) :
Unité de filtration EZ-Fit® sans tampon absorbant, Dispositif de filtration sur membrane constitué d'une membrane quadrillée en esters de cellulose destiné aux tests de biocharge
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
Niveau de qualité
Agence
ISO 7004
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Conditionnement
pkg of Bulk packaging with protective bag
Capacité
250 mL
Diam. du filtre
47 mm
Capacité de l'entonnoir
250 mL
Volume
250 mL
Dimension de pores
0.8 μm pore size
Entrée
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® System
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les unités de filtration sont irradiées par faisceau d'électrons, un couvercle avec mise à l'évent protège l'échantillon pendant la filtration et un rebord circulaire évite tout contact accidentel des pinces avec la zone de filtration lors du transfert de la membrane, pour protéger les échantillons de la contamination tout en garantissant des résultats fiables en matière de dénombrement des micro-organismes.
La fonctionnalité EZ-FIT® Azure améliore encore davantage l'ergonomie et la commodité de l'unité de filtration EZ-FIT® avec un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'entonnoir permet d'éviter les fuites et le contournement de la membrane par l'échantillon.
Ces unités de filtration sont conformes aux normes internationales et minimisent les résidus d'échantillons. Elles peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail. Il s'agit d'un dispositif jetable conçu pour s'adapter sur la rampe EZ-FIT® équipée de têtes de filtration EZ-FIT® spécifiques.
Application
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Articles
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.