Principaux documents
D003P1E01
Millipore
Cartouche de filtration Clarigard®
pore size 3.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code P (double open end w/flat gaskets)
Synonyme(s) :
CLARIGARD CODE P EP 10"" 1/PK 0.3um NOM
1 EA
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
163,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
EPDM rubber
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Clarigard®
Clarigard®
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Dimension de pores
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Code de la cartouche
Code P (double open end w/flat gaskets)
Description générale
Device Configuration: Cartridge
Autres remarques
Directions for Use
  • Organism Retention: 99.99% retention
  • Mode of Action: Filtration (nominal)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Bioburden reduction
  • Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informations légales
CLARIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany