Documents
HATF04700
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
100 discs, 47 mm, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Synonyme(s) :
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
product name
Membrane de transfert Immobilon®-NC, 47 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Technique(s)
western blot: suitable
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
Immobilon®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Point de bulle
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Méthode de détection
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HATF
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Type d'interaction membrane/biomolécules : électrostatique, hydrophobe
Application
  • Solutions biologiques
  • Contact cellulaire
  • Très petits volumes nécessitant des surfaces sans tensioactifs
  • Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3