Principaux documents
HATF01300
Millipore
Immobilon® MCE Membrane Filter
0.45 μm Pore Size, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Membrane de transfert Immobilon®-NC
100 EA
158,00 $
158,00 $
En stockDétails
Changer de vue
100 EA
158,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
158,00 $
En stockDétails
Nom du produit
Filtre membrane en esters de cellulose, 0,45 µm de dimension de pores, Immobilon®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane (surfactant-free)
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
13 mm diameter disc, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Immobilon®
Millipore
Paramètres
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Technique(s)
western blot: suitable
Diamètre
13 mm
Diam. du filtre
13 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
Immobilon®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacité
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Point de bulle
≥2.1 bar, air with water at 23 °C
Compatibilité
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
Méthode de détection
colorimetric
fluorometric
radioactive
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HATF
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
– Filtre polyvalent pour les applications de surveillance biologique et environnementale
– Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
– Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Mécanismes d'interactions primaires : électrostatique, hydrophobe
Application
  • Solutions biologiques
  • Contact cellulaire
  • Très petits volumes nécessitant des surfaces sans tensioactifs
  • Isolement de particules pseudo-virales présentes dans les eaux usées
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Fixation d'acides nucléiques, y compris l'ADN électronique
Informations légales
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3