Principaux documents
CTGB71TP3
Millipore
Cartouche Aerex® 0,2 µm
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7
Synonyme(s) :
Aerex CTGB Cartridge Filter 10 in. 0.2 µm Code 7
3 EA
2 370,00 $
2 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EA
2 370,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
2 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Aerex®
Caractéristiques
hydrophobic
Fabricant/nom de marque
Aerex®
Paramètres
≤15 mL/min nitrogen diffusion at 690 mbar (10 psig) and 23 °C (in 60/40% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 145 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 145 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
5.2 bar max. differential pressure (75 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) at 25 °C (Reverse)
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
gas filtration: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.7 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diamètre
6.9 cm (2.7 in.)
Surface de filtration
0.65 m2
Impuretés
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
≤35 mg/cartridge
Matrice
Aerex®
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Entrée
sample type gas
Point de bulle
≥900 mbar (13 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Présentation du dispositif : cartouche
Caractéristiques et avantages
Ce produit a été qualifié pour le blocage des aérosols de virus ΦX174 de 10⁸ à 10¹⁰ UFP à un débit d'air de 50 SCFM par cartouche de 10" après 50 cycles de stérilisation à la vapeur en place à 145 °C.
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Instructions d'utilisation : voir le guide sur la stérilisation à la vapeur et les procédures de test d'intégrité, ainsi que la première page du guide sur l'inspection visuelle
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Qualité
La membrane a été qualifiée pour le blocage des bactéries pendant 21 jours de test avec une concentration minimale en aérosols de Brevundimonas diminuta de 1 × 10⁷ UFC/cm².
Notes préparatoires
Ce produit a été fabriqué avec une membrane en PTFE qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres", tels qu'ils sont spécifiés dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Méthode de stérilisation
200 (150 avant/50 arrière) cycles de SEP de 30 min à 145 °C ; SEP jusqu'à 165 heures vers l'avant à 145 °C.
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : après 24 heures dans un mélange d'IPA/eau à 70 %/30 % à température ambiante régulée.
Test HydroCorr : ≤0,40 ml/min par cartouche de 10" avec eau à 1380 mbar
Informations légales
AEREX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany