CP18
Anti-Collagen Type II (Ab-1) Mouse mAb (II-4C11)
liquid, clone II-4C11, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Collagen Type II antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
II-4C11, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat, human, bovine, rabbit
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL2A1(1280)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1-5 µg/ml, see application references)
Paraffin Sections (1-10 µg/ml, see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kivrikko, K,I. 1993 Ann. Med.25, 113.
Sandell, L.J., et al. 1991 J. Cell. Biol.114, 1307.
Ryan, M.C., and Sandell, L.J. 1990 J. Biol. Chem.265, 10334.
Mayne, R., and Burgeson, R.E. 1987 Structure and Function of Collagen Types,Academic Press, Orlando, FL
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable