Principaux documents
CDRM3HG05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack - Irradiated
Synonyme(s) :
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
CDRM3HG05
2 396,00 $
2 396,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
CDRM3HG05
2 396,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
eCl@ss :
32010310
2 396,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
seal (Silicone USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
Gamme de produits
Lynx®
Paramètres
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Hauteur
13.7 cm (5.4 in.)
Longueur
25.7 cm (10.1 in.)
Largeur
8.4 cm (3.3 in.)
Raccords
3/8 in. inlet hose barb
Informations légales
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.