CDRF3HN05
Lynx® CDR
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Synonyme(s) :
Lynx® CDR Female 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Fabricant/nom de marque
Lynx®
Paramètres
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
20 L/min flow rate at 29.7 psig (2.02 bar)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
Hauteur
13.7 cm (5.4 in.)
Longueur
13.5 cm (5.3 in.)
Largeur
8.4 cm (3.3 in.)
Raccords
3/8 in. inlet hose barb
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Produit compatible avec la stérilisation par rayonnement gamma jusqu'à 45 kGy ; jusqu'à 3 cycles d'autoclave de 30 minutes à 131 °C. Non compatible avec la stérilisation à la vapeur en place.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Articles
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.