CDRF6HN05
Lynx® CDR
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Synonyme(s) :
Lynx® CDR Female 3/4 Inch Hose Barb Reconnectable Connector
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polysulfone chamber (sterility)
polysulfone housing (outer)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
EMPROVE® Single Use
Fabricant/nom de marque
Lynx®
Paramètres
2-40 °C temperature (36-104 °F) (liquid temperature)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (bi-directional)
75 L/min flow rate at 26.8 psig (1.82 bar)
Hauteur
13.7 cm (5.4 in.)
Longueur
13.5 cm (5.3 in.)
Largeur
8.4 cm (3.3 in.)
Raccords
3/4 in. inlet hose barb
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Application
Notes préparatoires
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave up to three times for 30 minutes @ 131 °C. Do not steam in place.