CC307
Plaque de 24 puits CytoSoft® pour l'imagerie
Elastic Moduli 0.5 kPa
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NB.15
Produits recommandés
Description générale
La rigidité du substrat cellulaire (par exemple la matrice extracellulaire) peut avoir un effet considérable sur le fonctionnement cellulaire, notamment sur la morphologie et la différenciation des cellules, ou l'expression génique. Le module élastique, ou module de Young, est une propriété mécanique qui mesure la rigidité d'un matériau solide. Il décrit la relation entre la contrainte et la déformation dans un matériau, et est exprimé en kPa.
Les plaques CytoSoft® constituent un outil de culture de cellules sur des substrats de rigidité définie, couvrant une large gamme physiologique (0,2 kPa - 64 kPa). Au fond de chaque puits se trouve une fine couche de silicone biocompatible spécialement formulé, dont le module élastique (et donc la rigidité) est soigneusement mesuré et certifié. La surface des gels est fonctionnalisée de façon à former des liaisons covalentes avec les amines et les protéines. Le gel se lie facilement aux protéines de la MEC purifiées, telles que le collagène de type I PureCol (5006), avant l'ajout des cellules.
Les plaques d'imagerie CytoSoft® sont conçues pour l'imagerie haute résolution, nécessitant une faible autofluorescence et une clarté optique exceptionnelle. Ces plaques conviennent aussi bien à l'imagerie de cellules vivantes qu'aux techniques de fixation habituelles comme l'immunomarquage. La plaque se compose d'une plaque dont la base est recouverte d'un film mince de polycarbonate de 175 μm, fixée à un cadre en polystyrène noir et accompagnée d'un couvercle. Les plaques sont stérilisées à l'ozone et conditionnées à l'unité.
Remarque : Vous pouvez utiliser ces directives afin de déterminer les conditions de revêtement optimales pour votre système de culture. Le fond de la plaque peut se détacher sous l'effet d'une force mécanique excessive, par exemple lors d'une centrifugation ou d'un contact direct avec des outils de manipulation de liquides (embouts, pipettes, etc.).
1. Dans une hotte stérile, retirer le produit CytoSoft® de son enveloppe protectrice.
2. Préparer le produit servant de matrice extracellulaire en le neutralisant dans un tampon exempt d'amines à pH 7,4-7,9 (par exemple du DPBS 1X). Nous vous recommandons de ne pas utiliser de gélatine en guise de protéine de MEC. Remarque : Avant utilisation, préchauffer la solution de revêtement à une température proche de la température ambiante.
3. Diluer si nécessaire, puis verser 1 ml de solution dans chaque puits pour en recouvrir la surface. Remarque : Le rapport de dilution recommandé pour le collagène de type I PureCol est de 1/30 (~100 μg/ml). Remarque : L'enduction de la surface, hydrophobe, requiert un plus grand volume qu'avec les produits en plastique conventionnels.
4. Fermer la plaque CytoSoft® enduite de MEC avec son couvercle et l'incuber à température ambiante pendant 1 heure.
5. Après incubation, aspirer la solution éventuellement encore présente et rincer immédiatement à deux reprises les surfaces enduites avec du milieu de culture ou du PBS. Recouvrir la surface de chaque en y laissant environ 2,5 ml de milieu. Remarque : Ne pas laisser sécher la surface des plaques CytoSoft® une fois leur surface humidifiée.
6. Les surfaces enduites sont prêtes à être utilisées. Les méthodes standard de récolte des cellules en culture peuvent être utilisées pour récupérer les cellules sur le produit CytoSoft®. Il s'agit notamment de la trypsine, de l'Accutase et des solutions non enzymatiques de détachement des cellules.
CytoSoft® est une marque déposée d'Advanced BioMatrix, Inc.
Les plaques CytoSoft® constituent un outil de culture de cellules sur des substrats de rigidité définie, couvrant une large gamme physiologique (0,2 kPa - 64 kPa). Au fond de chaque puits se trouve une fine couche de silicone biocompatible spécialement formulé, dont le module élastique (et donc la rigidité) est soigneusement mesuré et certifié. La surface des gels est fonctionnalisée de façon à former des liaisons covalentes avec les amines et les protéines. Le gel se lie facilement aux protéines de la MEC purifiées, telles que le collagène de type I PureCol (5006), avant l'ajout des cellules.
Les plaques d'imagerie CytoSoft® sont conçues pour l'imagerie haute résolution, nécessitant une faible autofluorescence et une clarté optique exceptionnelle. Ces plaques conviennent aussi bien à l'imagerie de cellules vivantes qu'aux techniques de fixation habituelles comme l'immunomarquage. La plaque se compose d'une plaque dont la base est recouverte d'un film mince de polycarbonate de 175 μm, fixée à un cadre en polystyrène noir et accompagnée d'un couvercle. Les plaques sont stérilisées à l'ozone et conditionnées à l'unité.
Remarque : Vous pouvez utiliser ces directives afin de déterminer les conditions de revêtement optimales pour votre système de culture. Le fond de la plaque peut se détacher sous l'effet d'une force mécanique excessive, par exemple lors d'une centrifugation ou d'un contact direct avec des outils de manipulation de liquides (embouts, pipettes, etc.).
1. Dans une hotte stérile, retirer le produit CytoSoft® de son enveloppe protectrice.
2. Préparer le produit servant de matrice extracellulaire en le neutralisant dans un tampon exempt d'amines à pH 7,4-7,9 (par exemple du DPBS 1X). Nous vous recommandons de ne pas utiliser de gélatine en guise de protéine de MEC. Remarque : Avant utilisation, préchauffer la solution de revêtement à une température proche de la température ambiante.
3. Diluer si nécessaire, puis verser 1 ml de solution dans chaque puits pour en recouvrir la surface. Remarque : Le rapport de dilution recommandé pour le collagène de type I PureCol est de 1/30 (~100 μg/ml). Remarque : L'enduction de la surface, hydrophobe, requiert un plus grand volume qu'avec les produits en plastique conventionnels.
4. Fermer la plaque CytoSoft® enduite de MEC avec son couvercle et l'incuber à température ambiante pendant 1 heure.
5. Après incubation, aspirer la solution éventuellement encore présente et rincer immédiatement à deux reprises les surfaces enduites avec du milieu de culture ou du PBS. Recouvrir la surface de chaque en y laissant environ 2,5 ml de milieu. Remarque : Ne pas laisser sécher la surface des plaques CytoSoft® une fois leur surface humidifiée.
6. Les surfaces enduites sont prêtes à être utilisées. Les méthodes standard de récolte des cellules en culture peuvent être utilisées pour récupérer les cellules sur le produit CytoSoft®. Il s'agit notamment de la trypsine, de l'Accutase et des solutions non enzymatiques de détachement des cellules.
CytoSoft® est une marque déposée d'Advanced BioMatrix, Inc.
Stockage et stabilité
Conserver les plaques d'imagerie CytoSoft à température ambiante.
Informations légales
CytoSoft is a registered trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
CytoSoft® modulus plates analyze substrate stiffness effects on cell behavior across a physiological range for mechanobiology research.