Documents
CBS10GM
Sigma-Aldrich
SUPER CHEMIBLOCK HETEROPHILE BLOCKING AG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Niveau de qualité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable