CBL496
Anticorps anti-CD34 de classe II, clone QBEND/10
clone QBEND/10, Chemicon®, from mouse
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
300
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
QBEND/10, monoclonal
Espèces réactives
monkey, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD34(947)
Catégories apparentées
Spécificité
RÉACTIVITÉ CROISÉE CONNUE AVEC D'AUTRES ESPÈCES : Positive avec des leucocytes de sang périphérique de macaque rhésus en cytométrie en flux.
PARTENAIRE DE FUSION : Lignée cellulaire NSO (myélome).
Immunogène
Application
Inflammation et immunologie
Étude des mécanismes de régulation des premières phases de l'hématopoïèse
Purification de cellules hématopoïétiques après cytométrie en flux, par exemple
Cet anticorps réagit avec des coupes histologiques fixées et congelées d'endothélium vasculaire et de fibroblastes du stroma
Immunohistochimie sur coupes en paraffine : Le prétraitement est un démasquage par la chaleur (HIER, "Heat-Induced Epitope Retrieval") en tampon citrate (pH 6,0).
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Immunoglobulines et immunologie
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option