Documents
261M-9
Sigma-Aldrich
Glypican-3 (1G12)
clone 1G12, unconjugated, Cell Marque
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
100
500
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G12, monoclonal
Description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 0.1 mL concentrate (261M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (261M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (261M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (261M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (261M-98)
Fabricant/nom de marque
Cell Marque
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
Isotype
IgG1
Contrôle
hepatocellular carcinoma (HCC)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Visualisation
cytoplasmic
Informations sur le gène
human ... GPC3(2719)
Catégories apparentées
Description générale
Le glypicane-3 (GPC3) est un protéoglycane du type sulfate d'héparine fixé aux membranes connu pour intervenir dans la croissance et la différenciation des cellules. Une expression du GPC3 a été observée dans la majorité des carcinomes hépatocellulaires (CHC), mais il n'est que rarement exprimé dans le tissu hépatique non néoplasique, ce qui en fait un marqueur utile du CHC. Ce marqueur est également exprimé dans de nombreuses tumeurs du sac vitellin.
Qualité
IVD
IVD
IVD
RUO
Liaison
Des lames de contrôle positif pour le glypican-3, référence 261S, sont disponibles pour l′immunohistochimie (sections fixées au formol et incluses en paraffine).
Forme physique
En solution dans du tampon Tris à pH 7,3-7,7 avec 1 % de BSA et <0,1 % d′azide de sodium
Notes préparatoires
Télécharger les instructions d'utilisation spécifiques au lot et au format de votre produitRemarque : Cette opération nécessite un code qui figure sur l'emballage ou l'étiquette du produit.
Autres remarques
Pour une assistance technique, veuillez contacter le 800-665-7284 ou envoyer un email à l′adresse service@cellmarque.com.
Informations légales
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Debra L Zynger et al.
The American journal of surgical pathology, 30(12), 1570-1575 (2006-11-24)
Glypican 3 (GPC3), a membrane-bound heparin sulfate proteoglycan, may play a role in promoting embryonic cell growth and differentiation. GPC3 is mutated in Simpson-Golabi-Behmel syndrome, characterized by tissue overgrowth and an increased risk of embryonal malignancies. Recently, GPC3 was reported
Dina H Kandil et al.
Advances in anatomic pathology, 16(2), 125-129 (2009-06-25)
Glypican-3 (GPC3) is a heparan sulfate proteoglycan that plays an important role in cell growth and differentiation. GPC3 function is tissue dependent. In some tissues, GPC3 acts as a tumor suppressor gene, whereas in others, it acts as an oncofetal
Mariana Capurro et al.
Gastroenterology, 125(1), 89-97 (2003-07-10)
Early detection of hepatocellular carcinoma (HCC) is critical for successful treatment. However, the differential diagnosis between HCC and benign hepatic lesions is sometimes difficult and new biochemical markers for HCC are required. It has been reported that glypican-3 (GPC3) messenger
Dina Kandil et al.
Cancer, 111(5), 316-322 (2007-09-01)
Glypican-3 (GPC3) is a heparan sulfate proteoglycan which is elevated in the serum of patients with hepatocellular carcinoma (HCC), but not in healthy blood donors, or patients with benign liver disease. GPC3 immunohistochemistry (IHC) is a promising marker of HCC
Wanda M P Coston et al.
The American journal of surgical pathology, 32(3), 433-444 (2008-02-28)
Distinguishing a well-differentiated hepatocellular carcinoma (HCC) from normal and cirrhotic liver tissue or benign liver nodules, such as hepatic adenoma (HA) and focal nodular hyperplasia (FNH), may be very difficult in some cases, particularly in small needle core biopsies. We
Contenu apparenté
Trusted IVDR-ready supplier of high-quality Cell Marque™ antibodies for diagnostic pathology and IHC, ensuring reliability and expert support.