Principaux documents
BX1735
Supelco
Butyl acetate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
500 ML
150,00 $
4 L
738,00 $
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
150,00 $
4 L
738,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COO(CH2)3CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Beilstein:
1741921
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
204-658-1
Essai:
≥99.5% (GC)
pb:
124-126 °C (lit.)
Pression de vapeur:
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
150,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
meets USP/NF
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
790 °F
Limite d'explosivité
7.6 %
Impuretés
≤0.0016 meq/g Titrable acid
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% n-Butyl alcohol
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5.3 g/L in H2O, External MSDS)
pb
124-126 °C (lit.)
Pf
−78 °C (lit.)
Température de transition
flash point 27 °C
Solubilité
5.3 g/L
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Application
BX1735-6 is packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Substances darkened by sulfuric acid: To pass test
Titrable acid: 0.0016meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
n-Butyl alcohol: 0.2% max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup